N-Fmoc-D-valine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Synonyms: Fmoc-D-Val-OH, D-Valine, N-FMOC protected
F0610-25G F0610-5G
TCIAF0610-25G TCIAF0610-5G
N-Fmoc-D-valine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Fmoc-D-valine
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062953
Numéro CAS: 84624-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4a411a26024b9dc3409a360ea7677e229f15f0a&vid=f4a411a26024b9dc3409a360ea7677e229f15f0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité