N-Fmoc-L-valine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21030.06 B21030.14
B21030.06EA 27.4 EUR InStock
B21030.06 B21030.14
N-Fmoc-L-valine ≥98%
N-Fmoc-L-valine
Purity: 98% CAS No.: 68858-20-8 Molecular Formula: C20H21NO4 Formula Weight: 339.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 142-147° Beilstein Reference: 2177443 Optical Rotation: -17° (c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00037124
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Point de fusion: 142…147 °C
Numéro MDL: MFCD00037124
Numéro CAS: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité