N-Fmoc-L-valine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Fmoc-Val-OHN-α-Fmoc-L-ValineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine
TCIAF0299-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAF0299-25G TCIAF0299-5G
N-Fmoc-L-valine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Fmoc-L-valine
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037124
Numéro CAS: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/92/28968892.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité