N-Fmoc-β-alanine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
8.52024.0025 8.52024.0005
04-12-1044-25EA 195 EUR InStock
04-12-1044-25 04-12-1044-5
N-Fmoc-β-alanine
N-Fmoc-β-alanine
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063328
Numéro CAS: 35737-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité