trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0703-5GEA 44 EUR InStock
TCIAE0703-5G
trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile
Formule: C₁₅H₁₉N
MW: 213,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD09750932
Numéro CAS: 72928-54-2
EINECS: 277-084-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/24/28968124.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité