S-Furfuryl thioacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1283-10G T1283-25G
TCIAT1283-10GEA 33 EUR InStock
TCIAT1283-10G TCIAT1283-25G
S-Furfuryl thioacetate ≥97.0% (par GC)
S-Furfuryl thioacetate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00010083
Numéro CAS: 13678-68-7
EINECS: 237-173-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=637dd533d131b2169efa5dfe6bc896e09aa600df&vid=637dd533d131b2169efa5dfe6bc896e09aa600df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité