S-Furfuryl thiopropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0578-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAF0578-25G
S-Furfuryl thiopropionate ≥98.0% (par GC)
S-Furfuryl thiopropionate
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00040264
Numéro CAS: 59020-85-8
EINECS: 261-562-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/39/28969139.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité