(-)-Cotinine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11873.03EA 189 EUR InStock
L11873.03 L11873.MD
(-)-Cotinine ≥98%
(-)-Cotinine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 34…39 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00077696
Numéro CAS: 486-56-6
Merck Index: 14,2553
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité