4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20417.03EA 82.9 EUR InStock
B20417.03 B20417.06
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole 98%
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Formule: C₄H₈N₄
MW: 112,14 g/mol
Point de fusion: 196…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051647
Numéro CAS: 3530-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité