Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3,5-dipropyl-1,2,4-triazole


009908-1G 009908-5G
FLUO009908-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009908-1G FLUO009908-5G
4-Amino-3,5-dipropyl-1,2,4-triazole
4-Amino-3,5-dipropyl-1,2,4-triazole


Formule: C₈H₁₆N₄
Numéro MDL: MFCD00744864
Numéro CAS: 46054-70-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité