Tetrahydrofurfuryl acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetrahydrofurfuryl Acetate
T0105-25G T0105-500G
TCIAT0105-25GEA 55 EUR InStock
TCIAT0105-25G TCIAT0105-500G
Tetrahydrofurfuryl acetate ≥97.0% (par GC)
Tetrahydrofurfuryl acetate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00022478
Numéro CAS: 637-64-9
EINECS: 211-296-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7ad403e2892c2f4e210882a0d301b29cd3de0a4&vid=c7ad403e2892c2f4e210882a0d301b29cd3de0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité