2-Thioxanthine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21606.03 B21606.06
B21606.03EA 124 EUR InStock
B21606.03 B21606.06
2-Thioxanthine ≥98%
2-Thioxanthine
Purity: 98+% CAS No.: 2487-40-3 Molecular Formula: C5H4N4OS Formula Weight: 168.17 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00031505
Formule: C₅H₄N₄OS
MW: 168,17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031505
Numéro CAS: 2487-40-3
EINECS: 219-636-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité