2-Thioxanthine ≥80.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T0225-1G T0225-5G
TCIAT0225-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT0225-1G TCIAT0225-5G
2-Thioxanthine ≥80.0% (par HPLC)
2-Thioxanthine
Formule: C₅H₄N₄OS
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031505
Numéro CAS: 2487-40-3
EINECS: 219-636-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3572b321ec7b8e7ab4cfa6db28b42fbb1e197c6e&vid=3572b321ec7b8e7ab4cfa6db28b42fbb1e197c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité