2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
017512-10G 017512-1G
FLUO017512-10GEA 0 EUR InStock
FLUO017512-10G FLUO017512-1G
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD02682016
Numéro CAS: 321309-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité