2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H61887.14EA 447 EUR InStock
H61887.14 H61887.06
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formule: C₁₀H₇F₂N₃O
MW: 223,18 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093825
Numéro CAS: 86404-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité