Dimetridazole-[1-methyl-D3], Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
34196-10MGEA 277 EUR InStock
34196-10MG
Dimetridazole-[1-methyl-D3], Supelco®
Dimetridazole-[1-methyl-D3]
Formule: C₅H₄D₃N₃O₂
Numéro MDL: MFCD09265282
Numéro CAS: 64678-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité