N(α)-Fmoc-D-tryptophan ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0609-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0609-5G TCIAF0609-25G
N(α)-Fmoc-D-tryptophan ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Formule: C₂₆H₂₂N₂O₄
MW: 426,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062954
Numéro CAS: 86123-11-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/61/28969161.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +31.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité