N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
04-12-1035-25EA 54.2 EUR InStock
04-12-1035-25 04-12-1035-100 04-12-1035-5
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Formule: C₂₆H₂₂N₂O₄
MW: 426,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037126
Numéro CAS: 35737-15-6
EINECS: 252-706-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité