N(α)-Fmoc-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0307-25G F0307-5G
TCIAF0307-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAF0307-25G TCIAF0307-5G
N(α)-Fmoc-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Formule: C₂₆H₂₂N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00037126
Numéro CAS: 35737-15-6
EINECS: 252-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d2fe45f0ba3c915586a036d169bed6fe592f4cb&vid=7d2fe45f0ba3c915586a036d169bed6fe592f4cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 188.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -30.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité