1,4'-Bipiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1638-1G P1638-25G P1638-5G
TCIAP1638-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAP1638-1G TCIAP1638-25G TCIAP1638-5G
1,4'-Bipiperidine ≥98.0% (par GC)
1,4'-Bipiperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
Numéro MDL: MFCD00006475
Numéro CAS: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa29e4983da7a528455c45b12a32f0592d3c619&vid=caa29e4983da7a528455c45b12a32f0592d3c619&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité