4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H28484.06EA 279 EUR InStock
H28484.06 H28484.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₄BNO₄
MW: 317,19 g/mol
Point de fusion: 187…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863913
Numéro CAS: 656239-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité