Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, (4-Methylpiperazin-1-yl)(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone

021850-5G 021850-1G
FLUO021850-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021850-5G FLUO021850-1G
4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₈H₂₇BN₂O₃
MW: 330,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863914
Numéro CAS: 832114-06-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité