(Tetrahydropyran-4-yl)methyl tosylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR11456-1GEA 39.4 EUR InStock
APOSOR11456-1G
(Tetrahydropyran-4-yl)methyl tosylate 98%
(Tetrahydropyran-4-yl)methyl tosylate
Formule: C₁₃H₁₈O₄S
MW: 270,3500 g/mol
Numéro MDL: MFCD09475806
Numéro CAS: 101691-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité