5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Dimethyl-1,2,3-benzotriazole Hydrate, 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate, 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate, 5,6-Dimethylazimidobenzene monohydrate, 5,6-Dimethyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole hydrate
116050050 116050250
ACRO116050050EA 48.2 EUR InStock
ACRO116050050 ACRO116050250
5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate 99%
5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate
Formule: C₈H₉N₃·1H₂O
MW: 165,20 g/mol (147,18 anhy)
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149344
Numéro CAS: 1354973-50-4
EINECS: 224-058-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
Water ≤11 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (on dry substance)
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité