5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22521.18 B22521.09 B22521.30
B22521.18EA 212 EUR InStock
B22521.18 B22521.09 B22521.30
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Purity: 98% CAS No.: 53786-28-0 Molecular Formula: C12H14ClN3O Formula Weight: 251.71 Melting Point: 227-230° MDL No.: MFCD02684518
Formule: C₁₂H₁₄ClN₃O
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093793
Numéro CAS: 53786-28-0
EINECS: 258-771-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité