Phenethylbiguanide hydrochloride, Supelco®
Fournisseur: Merck
P7045-1GEA 22.6 EUR InStock
P7045-1G P7045-10G
Phenethylbiguanide hydrochloride, Supelco®
Phenethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆ClN₅
MW: 241,7205 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035039
Numéro CAS: 834-28-6
EINECS: 212-637-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité