1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63361.06 J63361.14 J63361.22
J63361.06EA 49.2 EUR InStock
J63361.06 J63361.14 J63361.22
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
CAS No.: 1115-70-4 Molecular Formula: C4H11N5.HCl Formula Weight: 165.62 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 218-226° Merck Reference: 14,5938 MDL No.: MFCD00012582
An antidiabetic agent
Formule: C₄H₁₂ClN₅
Point de fusion: 218…226 °C
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6
Merck Index: 14,5938
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité