1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
317240-5EA 198 EUR InStock
317240-5
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Millipore®
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
MW: 165,625 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité