1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20355.06EA 123 EUR InStock
B20355.06 B20355.03
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053019
Numéro CAS: 2113-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité