1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20311.03 B20311.06
B20311.03EA 30.8 EUR InStock
B20311.03 B20311.06
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 4022-81-5 Molecular Formula: C8H10ClN5.HCl Formula Weight: 248.12 Melting Point: 247-250° Beilstein Reference: 3732533
Formule: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053020
Numéro CAS: 4022-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité