Victoria pure blue bo
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Basic Blue 7
EHERC10424000EA 281 EUR InStock
EHERC10424000
Victoria pure blue bo
Victoria pure blue bo
Formule: C₃₃H₄₀ClN₃
MW: 514,1438 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011877
Numéro CAS: 2390-60-5
EINECS: 219-232-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité