Victoria pure blue bo 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Basic Blue 7
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
230987-25GEA 214 EUR InStock
230987-25G
Victoria pure blue bo 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Victoria pure blue bo
Victoria blue dyes are triaminodiphenylnaphthylmethanes, with lipophilic cations and large conjugated systems.
Formule: C₃₃H₄₀ClN₃
MW: 514,1438 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011877
Numéro CAS: 2390-60-5
EINECS: 219-232-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Brown to Very Dark Brown and Brown-Yellow and Yellow-Brown
Appearance (Form) Powder or Crystal or Chunk(s)
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength c = 0.008g/L; Water 612 - 618 nm
Extinction Coefficient ≥62000
Carbon 68.0 - 86.3 %
Nitrogen 7.2 - 9.1 %
Solubility (Color) 0.1 % in 95% Ethanol:Water (1:1) Dark Blue to Very Dark Blue
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité