Victoria pure blue bo
Fournisseur: TCI
B1301-25G B1301-250G
TCIAB1301-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB1301-25G TCIAB1301-250G
Victoria pure blue bo
Victoria Pure Blue Bo
Formule: C₃₃H₄₀ClN₃
Numéro MDL: MFCD00011877
Numéro CAS: 2390-60-5
EINECS: 219-232-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4badfcc081722b2a1ca9fa33484d4a05fbb8d39&vid=c4badfcc081722b2a1ca9fa33484d4a05fbb8d39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 619.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,100 (H2O, 613.0 to 619.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité