2,2'-Biquinoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106300010 106300050
ACRO106300010EA 39.4 EUR InStock
ACRO106300010 ACRO106300050
2,2'-Biquinoline 98%
2,2'-Biquinoline
Formule: C₁₈H₁₂N₂
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006740
Numéro CAS: 119-91-5
EINECS: 204-357-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to yellow to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 198 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité