2,2'-Biquinoline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0470-1G B0470-5G
TCIAB0470-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB0470-1G TCIAB0470-5G
2,2'-Biquinoline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2'-Biquinoline
Formule: C₁₈H₁₂N₂
Numéro MDL: MFCD00006740
Numéro CAS: 119-91-5
EINECS: 204-357-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c45088a4473fc65d616129dc19de2283e65045de&vid=c45088a4473fc65d616129dc19de2283e65045de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 197.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité