2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: AlbalonNaphazoline Hydrochloride2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
TCIAN0542-10GEA 25.3 EUR InStock
TCIAN0542-10G
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₅ClN₂
MW: 246,738 g/mol
Point de fusion: 258°C
Numéro MDL: MFCD00012554
Numéro CAS: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06368
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/16/28989716.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité