2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55348.MDEA 59.1 EUR InStock
H55348.MD
2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene 95%
2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene
Formule: C₂₀H₃₂SSn
MW: 423,22 g/mol
Densité: 1,184
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318936
Numéro CAS: 148961-88-0
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité