Pilocarpine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0434-1G P0434-5G
TCIAP0434-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAP0434-1G TCIAP0434-5G
Pilocarpine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pilocarpine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00012722
Numéro CAS: 54-71-7
EINECS: 200-212-5
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07424
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +89.0 to +94.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité