Pilocarpine nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0399-5GEA 271 EUR InStock
TCIAP0399-5G
Pilocarpine nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pilocarpine nitrate
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₅
Numéro MDL: MFCD00078497
Numéro CAS: 148-72-1
EINECS: 205-723-7
Merck Index: 14,07424
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +80.0 to +84.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité