2-(2-Naphthyl)indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0859-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAN0859-1G
2-(2-Naphthyl)indole ≥98.0% (par GC)
2-(2-Naphthyl)indole
Formule: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00124144
Numéro CAS: 23746-81-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/52/28990052.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité