Bathocuproin sulphonate disodium salt pour détermination de Cu dans le sang
Fournisseur: TCI
B0985-1G B0985-100MG
TCIAB0985-1GEA 147 EUR InStock
TCIAB0985-1G TCIAB0985-100MG
Bathocuproin sulphonate disodium salt pour détermination de Cu dans le sang
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Formule: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00011679
Numéro CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95afa627dd77e9701f605b01d535e11b17dac945&vid=886dc9a0b9a9d81e6377da33ae0c95b88c207d37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Absorbance of Cu complex min. 12,000
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité