Bathocuproin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22841.03 B22841.06
B22841.03EA 94.6 EUR InStock
B22841.03 B22841.06
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin
Purity: 98% CAS No.: 4733-39-5 Molecular Formula: C26H20N2 Formula Weight: 360.46 Melting Point: 279-285° Beilstein Reference: 306714
Formule: C₂₆H₂₀N₂
Point de fusion: 279…285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004972
Numéro CAS: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité