Bathocuproin ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2694-1GEA 132 EUR InStock
TCIAB2694-1G TCIAB2694-5G
Bathocuproin ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
Bathocuproin
Formule: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
Point de fusion: 283°C
Numéro MDL: MFCD00004972
Numéro CAS: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/38/28934238.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité