Bathocuproin ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0711-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD0711-1G TCIAD0711-5G
Bathocuproin ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bathocuproin
Formule: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
Point de fusion: 283°C
Numéro MDL: MFCD00004972
Numéro CAS: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/61/28975661.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité