2-Furfurylthio-3-methylpyrazine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0222-5GEA 224 EUR InStock
TCIAF0222-5G
2-Furfurylthio-3-methylpyrazine ≥95.0% (par GC)
2-Furfurylthio-3-methylpyrazine
Formule: C₁₀H₁₀N₂OS
Numéro MDL: MFCD00055031
Numéro CAS: 59303-07-0
EINECS: 261-690-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité