2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50670.03 H50670.06
H50670.03EA 77.3 EUR InStock
H50670.03 H50670.06
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 75415-03-1 Molecular Formula: C8H7N3 Formula Weight: 145.16 Melting Point: 121-122° MDL No.: MFCD00115151
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 121…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115151
Numéro CAS: 75415-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité