2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
016083-1G 016083-5G
FLUO016083-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016083-1G FLUO016083-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,1613 g/mol
Numéro MDL: MFCD02579318
Numéro CAS: 439106-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité