4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
016084-5G 016084-1G
FLUO016084-5GEA 0 EUR InStock
FLUO016084-5G FLUO016084-1G
4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,1613 g/mol
Numéro MDL: MFCD00480339
Numéro CAS: 19959-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité