1-Furfurylpyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0700-5GEA 115 EUR InStock
TCIAF0700-5G
1-Furfurylpyrrole ≥98.0% (par GC)
1-Furfurylpyrrole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010080
Numéro CAS: 1438-94-4
EINECS: 215-876-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/38/28969238.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité