Tetrazolium violet ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16008.03 A16008.06 A16008.14
A16008.03EA 55.6 EUR InStock
A16008.03 A16008.06 A16008.14
Tetrazolium violet ≥98%
Tetrazolium violet
Purity: 98+% CAS No.: 1719-71-7 Molecular Formula: C23H17ClN4 Formula Weight: 384.87 Melting Point: 247-249° MDL No.: MFCD00011875
Formule: C₂₃H₁₇ClN₄
MW: 384,87 g/mol
Point de fusion: 247…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011875
Numéro CAS: 1719-71-7
EINECS: 217-008-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité